Få mere at vide
Kappes Systeme™ Polypropylene Euro Transport Box
Farve:
Blå
Grå
Rød
Dimensioner (L x B x H):
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 180 mm
400 x 300 x 220 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 180 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Transport Bin |
| Materiale | Polypropylene |
| Farve | Blå |
| Form | Rectangular |
| Til brug med | Conveyor, Grabber Technology, Storage and Retrieval Machine |
| Til brug med (applikation) | Food Safe |
| Mængde | 1/Pk. |
| Dimensioner (L x B x H) | 400 x 300 x 120 mm |
| Længde (metrisk) | 400 mm |
| Bredde (metrisk) | 300 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.