Få mere at vide
Brand™ Erlenmeyer-kolber med bred hals af polypropylen
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Forsynet med skruelåg
- Med blå gradueringsmærker
- Hals med standard jordstik
- Leveres i pakker med 6, bortset fra 1000 ml kolbe, som kommer i en pakke med 4
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 220 mm |
| Hals stil | 45/40 |
| nr. pr. pakke | 4 |
| Trådstørrelse | GL 52 |
| Lukketype | Skruelåg |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 135 mm |