Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Polypropylen mikroskop diaspostere
Artikelnummer. 16310736 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Slidekapacitet:
5000
Code produit Slidekapacitet
16310736 5000
1 options
Code produit 16310736 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HS15983G
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Afficher toutes les promotions
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Hold dias sikkert og fri for skader. Heathrow Scientific™ Polypropylen-mikroskop-objektglasforsendelser inkluderer kanalåbninger for at forhindre brud.
  • Polypropylenbeholdere rummer fem standardobjektglas (25 x 75 mm og 1 x 3 in.)
  • Indvendig væg har slidsede kanaler for at holde dias adskilt og for at gøre fjernelse nemmere
  • Låget lukker sikkert for at holde objektglas sikkert.
  • Pakke med 25
  • Endeåbningsposter måler 43 x 24 x 88 mm
  • Engangs
Spécification
Type Slide Mailer
Slidekapacitet 5000
Farve Assorteret (blå, orange, lilla, rød, gul)
Enheden holder Dias
Dimensioner (L x B x H) 43 x 24 x 88 mm
Til brug med (udstyr) Objektglas til mikroskop
Højde (metrisk) 88 mm
Inkluderer Slidsede kanaler
Længde (metrisk) 43 mm
Materiale Polypropylen
Mængde 25/Pk.
Bredde (metrisk) 24 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.