Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | At homogenisere prøven |
| Til brug med (udstyr) | Bruges med farvekodede hætter |
| Længde (metrisk) | 46 mm |
| Mængde | 500 x 2 mL |
| Temperaturområde (metrisk) | 130 °C til 171 °C |
| Produkttype | Tom FastPrep Rør |