Beskrivelse
- Reducerer lossepladsaffald
- Biologisk nedbrydes i gennemsnit 13,9 % i de første 162 dage
- Polypropylen konstruktion med EcoPure tilsætningsstof for at fremme biologisk nedbrydning
- FDA-kompatibel for applikationer i kontakt med fødevarer
- Modstandsdygtig over for fortyndede syrer og baser
- Splintfri i flydende nitrogen
- Velegnet til blanding af sterile applikationer
- Har både en ske- og skeende med en hul kerne for at reducere varme- og kuldeoverførsel
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 300 Pk. |
| Materiale | Polypropylen |
| Længde (metrisk) | 144 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |