Få mere at vide
Multiroir™ Stabelbar polypropylenskuffe
Kapacitet (metrisk):
15 l
25 l
Farve:
Grå
Hvid
Mørkegrå
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Stackable
- Raised edges for stacking and sliding ease
- Tight fitting lid
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 15 l |
| Farve | Mørkegrå |
| Materiale | Polypropylene |
| Form | Rectangular |
| Produkttype | Stackable Drawer |
| Mængde | 1 Each |
| Stil | Raised Edges |
| Længde (metrisk) | 370 mm |
| Højde (metrisk) | 174 mm |