Få mere at vide
Multiroir™ Stabelbar polypropylenskuffe
Artikelnummer. 30487000
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 l
25 l
Farve:
Grå
Hvid
Mørkegrå
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
30487000 15 l Mørkegrå -
11788371 15 l Hvid Hver
30486998 25 l Grå -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30487000 Leverandør Multiroir™ Leverandørnr. 18301BTSDM0BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.00 DKK
    822.08 DKK / Pakke med 6
    Spare 252.92 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Opbevar og organiserede genstande i beskyttende polypropylen med Multiroir™ Stabelbar polypropylenskuffe. Skufferne fås i hvid eller mørkegrå og kan stables og har en skuffeglideevne for brugervenlighed og pladsbesparende bekvemmelighed.
  • Stablelig
  • Forhøjede kanter til stabling og glidende nemhed
  • Tætsiddende låg
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 l
Farve Mørkegrå
Materiale Polypropylen
Form Rektangulær
Produkttype Stablelig skuffe
Mængde 1 hver
Stil Hævede kanter
Længde (metrisk) 370 mm
Højde (metrisk) 174 mm