Få mere at vide
Multiroir™ Stabelbar polypropylenskuffe
Opbevar og organiserede genstande i beskyttende polypropylen med Multiroir™ Stabelbar polypropylenskuffe. Skufferne fås i hvid eller mørkegrå og kan stables og har en skuffeglideevne for brugervenlighed og pladsbesparende bekvemmelighed.
Brand: Multiroir™ 18307BTSOLOLP
878.50 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Stackable
- Raised edges for stacking and sliding ease
- Tight fitting lid
Tekniske data
25 L | |
Polypropylene | |
Drawer | |
Raised Edges | |
320 mm |
Gray | |
Rectangular | |
1 Each | |
410 mm | |
220 mm |