Få mere at vide
Multiroir™ Stabelbar polypropylenskuffe
Artikelnummer. 11788371
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 l
25 l
Farve:
Grå
Hvid
Mørkegrå
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
11788371 15 l Hvid Hver
30487000 15 l Mørkegrå -
30486998 25 l Grå -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11788371 Leverandør Multiroir™ Leverandørnr. 18302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00 DKK
    139.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 9.97 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opbevar og organiserede genstande i beskyttende polypropylen med Multiroir™ Stabelbar polypropylenskuffe. Skufferne fås i hvid eller mørkegrå og kan stables og har en skuffeglideevne for brugervenlighed og pladsbesparende bekvemmelighed.
  • Stabelbar
  • Forhøjede kanter for nem stabling og glidning
  • Tætsluttende låg
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 l
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Form Rektangulær
Produkttype Skuffe
Mængde 1 hver
Stil Forhøjede kanter
Længde (metrisk) 370 mm
Bredde (metrisk) 263 mm
Højde (metrisk) 174 mm