Få mere at vide
Brady™ DP-portventillås af polypropylen
Artikelnummer. 10715125 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10715125 Polypropylen Hver
1 options
Artikelnummer. 10715125 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 065560
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Denne polypropylen DP-Gate Valve Lockout har et unikt knockout-center, der rummer OS og Y eller stigende spindelventiler. Lockouts accepterer låse med sjækler op til 9,53 mm diameter.
  • Faresedler på engelsk, spansk og fransk er inkluderet.
Tekniske data
Produkttype Lågeventilspærring
Alternativt varenummer LÅSEVENTILSLÅSNINGER GVLO 1-2,5 RØD
Farve Rød
Materiale Polypropylen
Certificeringer/compliance OSHA 1910.147
Oversigt Brady Lågeventilspærringer
Diameter (engelsk) 2,78 tommer
Diameter (engelsk) Sjækle 0,26 tommer.
Diameter (metrisk) 70.61 mm
Diameter (metrisk) sjækle 6.5 mm
Dimensioner (D x B x H) 35.90 x 120.10 x 80 mm
Dimensioner (L x B) 120.10 x 80 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 3,15 tommer.
Højde (metrisk) 80 mm
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 4,72 tommer
Bredde (metrisk) 120.1 mm