Få mere at vide
Kartell™ Engangsrør af polypropylen
Kapacitet (metrisk):
3 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5000
Beskrivelse
- Polypropylen
- CE og IVD certificering
- Maks. RCF: 3500xg
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE IVD |
| Kapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |
| Diameter (metrisk) | 11.5 mm |
| Produkttype | Centrifugerør |