Få mere at vide
Hirschmann™ Engangs mikroplade af polypropylen
Description
Flad bund ikke behandlet engangsplast med faste glasindsatser klar 1200 L μ96 brønd Hirschmann
Specifications
Specifications
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Samlet volumen (metrisk) Well | 1200μ L |
| Well Shape | Flad bund (F-brønd) |
| nr. pr. pakke | 1 hver |
| Show More |