Få mere at vide
Greiner Bio-One Polypropylen engangspose
Artikelnummer. 10150001
Skift visning
Dimensioner (L x B):
780 x 400 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
10150001 780 x 400 mm
1 options
Artikelnummer. 10150001 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 644201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2660.00 DKK
    2293.39 DKK / Pakke med 500
    Spare 366.61 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Fremstillet af polypropylen for styrke og høj termisk modstand. Greiner Bio-One™ Polypropylen engangsposer er ideelle til en hygiejnisk bortskaffelse af forurenede laboratorieartikler.
  • Fremstillet af polypropylenfolie til sterilisering i dampautoklaven
  • Ilttransporthastighed på 50 μm PP folie (+23 °C): 2380 cm³/(m² x 24h x bar)
  • Vanddamptransporthastighed på 50 μm PP folie (+23 °C, 85% luftfugtighed): 1,54 g/(m² x 24h)
  • Folietykkelse: 0,05 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype None
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
Sterilitet Non-sterile
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 140 °C
Dimensioner (L x B) 780 x 400 mm
Længde (engelsk) 30.7 in.
Bredde (engelsk) 15.7 in.
Produkttype Autoclave Bags
Kapacitet (metrisk) 25 L
Længde (metrisk) 780 mm
Bredde (metrisk) 400 mm