Få mere at vide
BRAND™ Eksikkatorplade af polypropylen
Artikelnummer. p-8004501 Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
150 mm
200 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10159800
Brand: BRAND™ 66015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylen konstruktion. Kan bruges med enten glas- eller plasteksikatorer.
  • Polypropylen konstruktion
  • Til brug med glas- eller plastekssikkatorer
  • Centralt hul ca. 20 mm dia.
  • Små perforeringer ca. 5 mm dia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 150 mm
nr. pr. pakke 1
Produkttype Eksikkatorplade
Oversigt Nominel størrelse 150 mm, tykkelse 140 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Til ekssikkatorer
Inkluderer Reservedele og tilbehør