Få mere at vide
BRAND™ Eksikkatorplade af polypropylen
Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
150 mm
200 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Polypropylen konstruktion
- Til brug med glas- eller plastekssikkatorer
- Centralt hul ca. 20 mm dia.
- Små perforeringer ca. 5 mm dia.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 150 mm |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Produkttype | Eksikkatorplade |
| Oversigt | Nominel størrelse 150 mm, tykkelse 140 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | Til ekssikkatorer |
| Inkluderer | Reservedele og tilbehør |