Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Eksikkatorskab
Artikelnummer. 15275077 Shop alle SP Scienceware produkter
Højde (metrisk):
21,3 cm
25,4 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15275077
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ F420640000
Eksikkatorskabe kan bruges i køleskabe eller ved stuetemperatur til tør opbevaring af fugtfølsomme materialer.
  • Store døre maksimerer adgangen til det indvendige rum
  • Perforerede hylder letter cirkulationen af tør luft
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Akryl
nr. pr. pakke 1 hver
Hylde Type Bakke som
Volumen (engelsk) 0,21 cu. ft.
Længde (engelsk) 7 tommer
Længde (metrisk) 17.8 cm
Bredde (engelsk) 7 tommer
Bredde (engelsk) Dør 7 tommer
Bredde (metrisk) 17.8 cm
Bredde (metrisk) dør 17.8 cm
Højde (metrisk) 25,4 cm
Dybde (engelsk) 10''
Dybde (metrisk) 25.4 cm