Få mere at vide
Buerkle™ Cylindriske Y-forbindelser af polypropylen
Artikelnummer. 11846603
Til brug med:
11 til 13 mm slange
13 til 15 mm slange
3 til 5 mm slange
5 til 7 mm slange
6 til 8 mm slange
7 til 9 mm slange
9 til 11 mm slange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11846603
Brand: Buerkle™ 87060014
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt en fleksibel og sikker forbindelse til krævende applikationer med disse Y-stik. Buerkle™ Cylindriske Y-forbindelser af polypropylen fås i en række størrelser til at forlænge, forbinde, forgrene, forbinde og reparere slanger og slanger.
  • Cylindrisk Y-slangeforbindelse
  • Fås i en række størrelser fra 3 til 15 mm dia.
  • Polypropylen
  • Temperaturbestandig op til +135 C °max.
  • Steriliserbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EU fødevarer, RoHS
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med 13 til 15 mm slange
Emballagemængde 10/Pk.
Modstandsegenskaber Op til °135 C Temperaturbestandig
Form Cylindrisk Y
Farve Klarhed
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Y-stik