Få mere at vide
Buerkle™ Cylindriske Y-forbindelser af polypropylen
Artikelnummer. 11836583
Skift visning
Til brug med:
11 til 13 mm slange
13 til 15 mm slange
3 til 5 mm slange
5 til 7 mm slange
6 til 8 mm slange
7 til 9 mm slange
9 til 11 mm slange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med unitSize
11836583 7 til 9 mm slange Pakke med 10
10789592 3 til 5 mm slange Pakke med 10
10617721 5 til 7 mm slange Pakke med 10
10076241 6 til 8 mm slange Pakke med 10
10567312 9 til 11 mm slange Pakke med 10
10014930 11 til 13 mm slange Pakke med 10
11846603 13 til 15 mm slange Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Denne vare kan ikke returneres. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11836583 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 87060008
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beskyt en fleksibel og sikker forbindelse til krævende applikationer med disse Y-stik. Buerkle™ Cylindriske Y-forbindelser af polypropylen fås i en række størrelser til at forlænge, forbinde, forgrene, forbinde og reparere slanger og slanger.
  • Cylindrisk Y-slangeforbindelse
  • Fås i en række størrelser fra 3 til 15 mm dia.
  • Polypropylen
  • Temperaturbestandig op til +135 C °max.
  • Steriliserbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificeringer/compliance EU fødevarer, RoHS
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 6 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med 7 til 9 mm slange
Emballagemængde 10/Pk.
Modstandsegenskaber Op til °135 C Temperaturbestandig
Form Cylindrisk Y
Farve Klarhed
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Y-stik
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.