Få mere at vide
Buerkle™ Cylindriske Y-forbindelser af polypropylen
Beskrivelse
- Cylindrisk Y-slangeforbindelse
- Fås i en række størrelser fra 3 til 15 mm dia.
- Polypropylen
- Temperaturbestandig op til +135 C °max.
- Steriliserbar
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EU fødevarer, RoHS |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.5 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | 3 til 5 mm slange |
| Emballagemængde | 10/Pk. |
| Modstandsegenskaber | Op til °135 C Temperaturbestandig |
| Form | Cylindrisk Y |
| Farve | Klarhed |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 135 °C |
| Vis mere |