Få mere at vide
Buerkle™ Cylindriske Y-forbindelser af polypropylen
Artikelnummer. 10567312
Skift visning
Til brug med:
11 til 13 mm slange
13 til 15 mm slange
3 til 5 mm slange
5 til 7 mm slange
6 til 8 mm slange
7 til 9 mm slange
9 til 11 mm slange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med unitSize
10567312 9 til 11 mm slange Pakke med 10
10789592 3 til 5 mm slange Pakke med 10
10617721 5 til 7 mm slange Pakke med 10
10076241 6 til 8 mm slange Pakke med 10
11836583 7 til 9 mm slange Pakke med 10
10014930 11 til 13 mm slange Pakke med 10
11846603 13 til 15 mm slange Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10567312 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 87060010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt en fleksibel og sikker forbindelse til krævende applikationer med disse Y-stik. Buerkle™ Cylindriske Y-forbindelser af polypropylen fås i en række størrelser til at forlænge, forbinde, forgrene, forbinde og reparere slanger og slanger.
  • Cylindrisk Y-slangeforbindelse
  • Fås i en række størrelser fra 3 til 15 mm dia.
  • Polypropylen
  • Temperaturbestandig op til +135 C °max.
  • Steriliserbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EU fødevarer, RoHS
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med 9 til 11 mm slange
Emballagemængde 10/Pk.
Modstandsegenskaber Op til °135 C Temperaturbestandig
Form Cylindrisk Y
Farve Klarhed
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Y-stik