Få mere at vide
Buerkle™ Cylindriske Y-forbindelser af polypropylen
Til brug med:
11 til 13 mm slange
13 til 15 mm slange
3 til 5 mm slange
5 til 7 mm slange
6 til 8 mm slange
7 til 9 mm slange
9 til 11 mm slange
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 10
Beschreibung
- Cylindrisk Y-slangeforbindelse
- Fås i en række størrelser fra 3 til 15 mm dia.
- Polypropylen
- Temperaturbestandig op til +135 C °max.
- Steriliserbar
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | EU fødevarer, RoHS |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | 6 til 8 mm slange |
| Emballagemængde | 10/Pk. |
| Modstandsegenskaber | Op til °135 C Temperaturbestandig |
| Form | Cylindrisk Y |
| Farve | Klarhed |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 135 °C |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur