Få mere at vide
Buerkle™ Cylindriske 4-vejs slangeforbindelser af polypropylen
Artikelnummer. p-8003076 Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk):
11 til 13 mm
13 til 15 mm
3 til 5 mm
5 til 7 mm
7 til 9 mm
9 til 11 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10575912
Brand: Buerkle™ 87080004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cylindriske 4-vejs slangeforbindelser af polypropylen til at forbinde slanger. Nyttig til at forlænge, forbinde, forgrene, samle og reparere slanger i laboratoriet.
  • PP, Temperaturbestandig op til +135° C max.
  • PVDF, Temperaturbestandig op til +160° C max., meget modstandsdygtig over for kemikalier
  • Steriliserbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EU fødevarer, RoHS
Diameter (metrisk) 3 til 5 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Til brug med Rør med en diameter på 3 til 5 mm
Emballagemængde 10/Pk.
Modstandsegenskaber Op til °135 C Temperaturbestandig
Sterilitet Steriliserbar
Form Cylindrisk X
Farve Klarhed
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype 4-vejs stik