Få mere at vide
Buerkle™ Cylindriske 4-vejs slangeforbindelser af polypropylen
Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk):
11 til 13 mm
13 til 15 mm
3 til 5 mm
5 til 7 mm
7 til 9 mm
9 til 11 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- PP, Temperaturbestandig op til +135° C max.
- PVDF, Temperaturbestandig op til +160° C max., meget modstandsdygtig over for kemikalier
- Steriliserbar
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EU fødevarer, RoHS |
| Diameter (metrisk) | 3 til 5 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Rør med en diameter på 3 til 5 mm |
| Emballagemængde | 10/Pk. |
| Modstandsegenskaber | Op til °135 C Temperaturbestandig |
| Sterilitet | Steriliserbar |
| Form | Cylindrisk X |
| Farve | Klarhed |
| Vis mere |