Få mere at vide
Buerkle™ Cylindriske T-stik af polypropylen
Til brug med:
11 til 13 mm slange
13 til 15 mm slange
3 til 5 mm slange
5 til 7 mm slange
7 til 9 mm slange
9 til 11 mm slange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Cylindrisk tværvinkelslangetilslutning
- Polypropylen
- Autoklaverbar til 121 °C
- Velegnet til fødevarer
- Fås i en lang række diametre til forskellige slangestørrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EU fødevarer, RoHS |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | 5 til 7 mm slange |
| Emballagemængde | 10/Pk.; 20/Skala |
| Modstandsegenskaber | Op til °135 C Temperaturbestandig |
| Form | Cylindrisk T |
| Farve | Klarhed |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 135 °C |
| Produkttype | T-stik |