Få mere at vide
Buerkle™ Cylindriske L-stik af polypropylen
Artikelnummer. 10229120
Til brug med:
11 til 13 mm slange
13 til 15 mm slange
3 til 5 mm slange
5 til 7 mm slange
7 til 9 mm slange
9 til 11 mm slange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10229120
Brand: Buerkle™ 87070012
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen for høj termisk modstand. Buerkle™ Cylindriske L-stik af polypropylen modstår temperaturer op til 135 °C.
Cylindrisk retvinklet slangetilslutning
  • Polypropylen
  • Autoklaverbar til 121 °C
  • Velegnet til fødevarer
  • Fås i en lang række diametre til forskellige slangestørrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EU fødevarer, RoHS
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Til brug med 11 til 13 mm slange
Emballagemængde 10/Pk.; 20/Skala
Modstandsegenskaber Op til °135 C Temperaturbestandig
Form Cylindrisk L
Farve Klarhed
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Vinklet stik