Få mere at vide
BRAND™ Kryotuber, PP, med udvendigt gevind, skruelåg med silikoneforsegling, BIO-CERT™ Cellekulturkvalitet, steril
Artikelnummer. 10698051 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,2 ml
2,0 ml
3,0 ml
4,0 ml
5,0 ml
Gradueringer:
Op til 1 ml
Op til 1,8 ml
Op til 3,0 ml
Op til 3,6 ml
Op til 4,5 ml
Højde (metrisk):
41 mm
49 mm
70 mm
76 mm
92 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10698051 4,0 ml Op til 3,6 ml 76 mm Pakke med 1000
10618251 1,2 ml Op til 1 ml 41 mm Pakke med 1000
10410381 3,0 ml Op til 3,0 ml 70 mm Pakke med 1000
10791571 2,0 ml Op til 1,8 ml 49 mm Pakke med 1000
10277980 5,0 ml Op til 4,5 ml 92 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10698051 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 114834
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
På lager
Fremstillet af polypropylen. BRAND™ Kryogene rør med udvendigt gevind skruelåg inkluderer et stort matteret markeringsområde med farvede hætteindsatser for at give nem prøveidentifikation. Gradueret, U-bund form med 12,5 mm udvendig diameter. Steril, RNase-, DNase-, DNA- og endotoksinfri. Temperaturstabilitet til -196° C, og autoklaverbar ved 121° C (2 bar).
  • Designet til opbevaring af biologisk materiale, såsom mikroorganismer, menneske- og dyreceller osv. i gasfasen af flydende nitrogen. ADVARSEL: kun til forskningsformål!
  • PP, gradueret, ydre-Ø 12,5 mm, U-bund.
  • Stort matteret markeringsområde og farvede hætteindsatser for nem prøveidentifikation.
  • Temperaturstabilitet til -196° C.
  • Sterilitet/SAL (Sterility Assurance Level) 10 -3 .
  • γ-strålesteril og autoklaverbar ved 121° C (2 bar), iflg. DIN EN 285.
  • Beholdere uden stativring kan centrifugeres op til RZB 14000.
  • BIO-CERT™ Cellekulturkvalitet: Fri for humant DNA, RNase, DNase, pyrogener og ikke cytotoksisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 285
Diameter (metrisk) 12.5 mm
Produkttype Reagensglas til kryogen opbevaring
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 4,0 ml
Bund form Runde (selvstående)
Materiale Polypropylen
Trådstil Udseende
Gradueringer Op til 3,6 ml
Inkluderer Skruelåg
RNase fri Ja
Sterilitet Steril
Lukningsmateriale Polypropylen
Dnase Free Ja
Højde (metrisk) 76 mm
Lukketype Skruelåg