Få mere at vide
BRAND™ Kryotuber, PP, med udvendigt gevind, skruelåg med silikoneforsegling, BIO-CERT™ Cellekulturkvalitet, steril
Artikelnummer. 10410381 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
1,2 ml
2,0 ml
3,0 ml
4,0 ml
5,0 ml
Gradueringer:
Op til 1 ml
Op til 1,8 ml
Op til 3,0 ml
Op til 3,6 ml
Op til 4,5 ml
Højde (metrisk):
41 mm
49 mm
70 mm
76 mm
92 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10410381
Brand: BRAND™ 114833
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet af polypropylen. BRAND™ Kryogene rør med udvendigt gevind skruelåg inkluderer et stort matteret markeringsområde med farvede hætteindsatser for at give nem prøveidentifikation. Gradueret, U-bund form med 12,5 mm udvendig diameter. Steril, RNase-, DNase-, DNA- og endotoksinfri. Temperaturstabilitet til -196° C, og autoklaverbar ved 121° C (2 bar).
  • Designet til opbevaring af biologisk materiale, såsom mikroorganismer, menneske- og dyreceller osv. i gasfasen af flydende nitrogen. ADVARSEL: kun til forskningsformål!
  • PP, gradueret, ydre-Ø 12,5 mm, U-bund.
  • Stort matteret markeringsområde og farvede hætteindsatser for nem prøveidentifikation.
  • Temperaturstabilitet til -196° C.
  • Sterilitet/SAL (Sterility Assurance Level) 10 -3 .
  • γ-strålesteril og autoklaverbar ved 121° C (2 bar), iflg. DIN EN 285.
  • Beholdere uden stativring kan centrifugeres op til RZB 14000.
  • BIO-CERT™ Cellekulturkvalitet: Fri for humant DNA, RNase, DNase, pyrogener og ikke cytotoksisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 285
Diameter (metrisk) 12.5 mm
Produkttype Reagensglas til kryogen opbevaring
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 3,0 ml
Bund form Runde (selvstående)
Materiale Polypropylen
Trådstil Udseende
Gradueringer Op til 3,0 ml
Inkluderer Skruelåg
RNase fri Ja
Sterilitet Steril
Lukningsmateriale Polypropylen
Dnase Free Ja
Højde (metrisk) 70 mm
Lukketype Skruelåg