Få mere at vide
BRAND™ Kryotuber, PP, med udvendigt gevind, skruelåg med silikoneforsegling, BIO-CERT™ Cellekulturkvalitet, steril
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
1,2 ml
2,0 ml
3,0 ml
4,0 ml
5,0 ml
Gradueringer:
Op til 1 ml
Op til 1,8 ml
Op til 3,0 ml
Op til 3,6 ml
Op til 4,5 ml
Højde (metrisk):
41 mm
49 mm
70 mm
76 mm
92 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Designet til opbevaring af biologisk materiale, såsom mikroorganismer, menneske- og dyreceller osv. i gasfasen af flydende nitrogen. ADVARSEL: kun til forskningsformål!
- PP, gradueret, ydre-Ø 12,5 mm, U-bund.
- Stort matteret markeringsområde og farvede hætteindsatser for nem prøveidentifikation.
- Temperaturstabilitet til -196° C.
- Sterilitet/SAL (Sterility Assurance Level) 10 -3 .
- γ-strålesteril og autoklaverbar ved 121° C (2 bar), iflg. DIN EN 285.
- Beholdere uden stativring kan centrifugeres op til RZB 14000.
- BIO-CERT™ Cellekulturkvalitet: Fri for humant DNA, RNase, DNase, pyrogener og ikke cytotoksisk
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN 285 |
| Diameter (metrisk) | 12.5 mm |
| Produkttype | Reagensglas til kryogen opbevaring |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 5,0 ml |
| Bund form | Runde (selvstående) |
| Materiale | Polypropylen |
| Trådstil | Udseende |
| Gradueringer | Op til 4,5 ml |
| Inkluderer | Skruelåg |
| Vis mere |