Få mere at vide
Tenak™ Polypropylene Cryoboxes
Shop alle TENAK produkter
Farve:
Blue
Neutral
Red
Yellow
Holder:
1.2 to 2 mL Cryogenic Vials
Centrifuge Tubes
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blue |
| Materiale | Polypropylene |
| Form | Square |
| Type | Cryo Box |
| Holder | 1.2 to 2 mL Cryogenic Vials |
| Mængde | 36 Pack |
| Længde (metrisk) | 130 mm |
| Bredde (metrisk) | 130 mm |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Vægt (metrisk) | 0.08 kg |