Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryobokse af polypropylen med glidelåg
Artikelnummer. 12891593 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Sort
Type:
Cryo boks
Kryoboks, numerisk kodet
Rør Array:
10 x 10
9 x 9
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 12891593
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse polypropylenkasser med gitterindsatser til opbevaring af op til 100 rør. Fisherbrand™ Kryobokse af polypropylen er ideelle til prøveopbevaring og -transport.
  • Kryobokse med glidelåg, PP, Format 133 x 133 mm
  • Højkvalitets polypropylen (PP)
  • Fås i naturlige og andre farver
  • Bokserne kan justeres i højden
  • Bokserne fås i 6 moderne farver, med en numerisk kodning og tilsvarende ventilationsåbninger til dræning af kondensvand
  • 6 x 6 til 10 x 10 gitteret rummer plads fra 36 til 100 rør
  • autoklaverbar, temperaturbestandig fra -90 °C til +121 °C
  • Tilgængelige gitter: 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10
  • Numerisk kodet
Tekniske data
Lukketype Låg
Farve Sort
Materiale Polypropylen
Form Firkant
Type Cryo boks
Til brug med (applikation) Opbevaring og transport af dybfryseprøver
Inkluderer Slip låg
Rør Array 10 x 10
Længde (metrisk) 133 mm
Bredde (metrisk) 133 mm
Højde (metrisk) 50 mm
Vægt (metrisk) 1.2 kg