Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryobokse af polypropylen med glidelåg
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Sort
Type:
Cryo boks
Kryoboks, numerisk kodet
Rør Array:
10 x 10
9 x 9
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Kryobokse med glidelåg, PP, Format 133 x 133 mm
- Højkvalitets polypropylen (PP)
- Fås i naturlige og andre farver
- Bokserne kan justeres i højden
- Bokserne fås i 6 moderne farver, med en numerisk kodning og tilsvarende ventilationsåbninger til dræning af kondensvand
- 6 x 6 til 10 x 10 gitteret rummer plads fra 36 til 100 rør
- autoklaverbar, temperaturbestandig fra -90 °C til +121 °C
- Tilgængelige gitter: 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10
- Numerisk kodet
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Cryo boks |
| Inkluderer | Slip låg |
| Rør Array | 10 x 10 |
| Længde (metrisk) | 133 mm |
| Bredde (metrisk) | 133 mm |
| Højde (metrisk) | 50 til 75 mm |