Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryobokse af polypropylen med glidelåg
Artikelnummer. 12643145 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Sort
Type:
Cryo boks
Kryoboks, numerisk kodet
Rør Array:
10 x 10
9 x 9
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Type Rør Array Pakningsstørrelse
12643145 Blå Cryo boks 9 x 9 Pakke med 5
12663145 Diverse Cryo boks 9 x 9 Pakke med 5
12653145 Sort Cryo boks 9 x 9 Pakke med 5
12891593 Sort Cryo boks 10 x 10 Pakke med 5
12881593 Blå Kryoboks, numerisk kodet 10 x 10 Pakke med 5
12801603 Diverse Cryo boks 10 x 10 Pakke med 5
12871593 Grøn Cryo boks 10 x 10 Pakke med 5
12861593 Neutral Cryo boks 10 x 10 Pakke med 5
12633145 Grøn Cryo boks 9 x 9 Pakke med 5
12603145 Neutral Cryo boks 9 x 9 Pakke med 5
12841593 Rød Cryo boks 10 x 10 Pakke med 5
12623145 Rød Cryo boks 9 x 9 Pakke med 5
12851593 Gul Cryo boks 10 x 10 Pakke med 5
12613145 Gul Cryo boks 9 x 9 Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 12643145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.00 DKK
    176.61 DKK / Pakke med 5
    Spare 92.39 DKK
    34% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Brug disse polypropylenkasser med gitterindsatser til opbevaring af op til 100 rør. Fisherbrand™ Kryobokse af polypropylen er ideelle til prøveopbevaring og -transport.
  • Kryobokse med glidelåg, PP, Format 133 x 133 mm
  • Højkvalitets polypropylen (PP)
  • Fås i naturlige og andre farver
  • Bokserne kan justeres i højden
  • Bokserne fås i 6 moderne farver, med en numerisk kodning og tilsvarende ventilationsåbninger til dræning af kondensvand
  • 6 x 6 til 10 x 10 gitteret rummer plads fra 36 til 100 rør
  • autoklaverbar, temperaturbestandig fra -90 °C til +121 °C
  • Tilgængelige gitter: 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10
  • Numerisk kodet
Specifica
Farve Blå
Materiale Polypropylen
Type Cryo boks
Inkluderer Slip låg
Rør Array 9 x 9
Længde (metrisk) 133 mm
Bredde (metrisk) 133 mm
Højde (metrisk) 50 til 75 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.