Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryobokse af polypropylen med glidelåg
Artikelnummer. 12613145 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Sort
Type:
Cryo boks
Kryoboks, numerisk kodet
Rør Array:
10 x 10
9 x 9
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Type Rør Array unitSize
12613145 Gul Cryo boks 9 x 9 Pakke med 5
12663145 Diverse Cryo boks 9 x 9 Pakke med 5
12653145 Sort Cryo boks 9 x 9 Pakke med 5
12891593 Sort Cryo boks 10 x 10 Pakke med 5
12881593 Blå Kryoboks, numerisk kodet 10 x 10 Pakke med 5
12801603 Diverse Cryo boks 10 x 10 Pakke med 5
12643145 Blå Cryo boks 9 x 9 Pakke med 5
12871593 Grøn Cryo boks 10 x 10 Pakke med 5
12861593 Neutral Cryo boks 10 x 10 Pakke med 5
12633145 Grøn Cryo boks 9 x 9 Pakke med 5
12603145 Neutral Cryo boks 9 x 9 Pakke med 5
12841593 Rød Cryo boks 10 x 10 Pakke med 5
12623145 Rød Cryo boks 9 x 9 Pakke med 5
12851593 Gul Cryo boks 10 x 10 Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 12613145
Brug disse polypropylenkasser med gitterindsatser til opbevaring af op til 100 rør. Fisherbrand™ Kryobokse af polypropylen er ideelle til prøveopbevaring og -transport.
  • Kryobokse med glidelåg, PP, Format 133 x 133 mm
  • Højkvalitets polypropylen (PP)
  • Fås i naturlige og andre farver
  • Bokserne kan justeres i højden
  • Bokserne fås i 6 moderne farver, med en numerisk kodning og tilsvarende ventilationsåbninger til dræning af kondensvand
  • 6 x 6 til 10 x 10 gitteret rummer plads fra 36 til 100 rør
  • autoklaverbar, temperaturbestandig fra -90 °C til +121 °C
  • Tilgængelige gitter: 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10
  • Numerisk kodet
Tekniske data
Farve Gul
Materiale Polypropylen
Type Cryo boks
Inkluderer Slip låg
Rør Array 9 x 9
Længde (metrisk) 133 mm
Bredde (metrisk) 133 mm
Højde (metrisk) 50 til 75 mm