Få mere at vide
Ratiolab™ Kryobokse af polypropylen
Artikelnummer. 15108895
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Sort
Type:
Cryo Box, Uden gitter
Kryoboks, med gitter
Højde (metrisk):
52 mm
75 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 15108895
Brand: Ratiolab™ 5220011
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse polypropylenæsker til lavtemperatur røropbevaring. Fisherbrand™ Kryobokse af polypropylen er ideelle til prøveopbevaring og -transport.
  • Højkvalitets polypropylen
  • Fås i naturlige og andre farver
  • Autoklaverbar>
  • Temperaturbestandig fra -90 til +121 °C
  • 81 pladser, 9 x 9 gitter, numerisk kodet
  • Robust hængsel med sikkert snap-on låg
  • Stabelbar for sikker transport
  • Drænhuller i bunden for dugvæsker
  • Uden gitterindsatser
Tekniske data
Lukketype Snap-On Låg
Farve Gul
Materiale Polypropylen
Form Firkant
Type Cryo Box, Uden gitter
Til brug med (applikation) Sikker transport
Maks. Temperatur (metrisk) 121 °C
Min. Temperatur (metrisk) -90 °C
Mængde 5 Pakke
Længde (metrisk) 133 mm
Bredde (metrisk) 133 mm
Højde (metrisk) 52 mm