Få mere at vide
Ratiolab™ Kryobokse af polypropylen
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Sort
Type:
Cryo Box, Uden gitter
Kryoboks, med gitter
Højde (metrisk):
52 mm
75 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- Højkvalitets polypropylen
- Fås i naturlige og andre farver
- Autoklaverbar>
- Temperaturbestandig fra -90 til +121 °C
- 81 pladser, 9 x 9 gitter, numerisk kodet
- Robust hængsel med sikkert snap-on låg
- Stabelbar for sikker transport
- Drænhuller i bunden for dugvæsker
- Uden gitterindsatser
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Snap-On Låg |
| Farve | Rød |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Firkant |
| Type | Cryo Box, Uden gitter |
| Til brug med (applikation) | Sikker transport |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 121 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -90 °C |
| Mængde | 5 Pakke |
| Længde (metrisk) | 133 mm |
| Vis mere |