Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryobokse af polypropylen
Artikelnummer. 12972141 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Sort
Holder:
1 til 2 ml
3 til 5 ml
81 Steder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Holder Pakningsstørrelse
12972141 Sort 81 Steder Pakke med 5
11856903 Blå 1 til 2 ml Pakke med 5
11896903 Grøn 3 til 5 ml Pakke med 5
11806913 Blå 3 til 5 ml Pakke med 5
11846903 Grøn 1 til 2 ml Pakke med 5
11856893 Neutral 1 til 2 ml Pakke med 5
11836903 Rød 1 til 2 ml Pakke med 5
11866903 Neutral 3 til 5 ml Pakke med 5
11886903 Rød 3 til 5 ml Pakke med 5
11826903 Gul 1 til 2 ml Pakke med 5
11876903 Gul 3 til 5 ml Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 12972141
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse polypropylenkasser med gitterindsatser til opbevaring ved ultralav temperatur. Fisherbrand™ Kryobokse af polypropylen er ideelle til prøveopbevaring og -transport.
  • Autoklaverbar, temperaturbestandig fra -90 °C til +121 °C
  • Polypropylen af høj kvalitet
  • Fås i naturlige og forskellige farver
  • 81 pladser, 9 x 9 gitter, numerisk kodet
  • Robust hængsel med sikker snap-on låg
  • Stablebar til sikker transport
  • Afløb i bunden for dugvæsker
  • Aftagelige gitterindsæt
  • Kan også bruges til større beholdere ved at fjerne gitterindsatserne til opbevaring og transport af prøver.
Bemærk: På grund af hængsel og låglås kan de ydre dimensioner variere en smule.
Tekniske data
Farve Sort
Materiale Polypropylen
Form Firkant
Type Cryo boks
Til brug med (applikation) Sikker opbevaring, transport
Holder 81 Steder
Inkluderer Robust hængsel med Snap-On Låg
Maks. Temperatur (metrisk) 121 °C
Min. Temperatur (metrisk) -90 °C
Mængde 5 Pakke
Længde (metrisk) 133 mm
Bredde (metrisk) 133 mm
Højde (metrisk) 52 mm
Vægt (metrisk) 0.6 kg