Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryobokse af polypropylen
Artikelnummer. 11886903 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Sort
Holder:
1 til 2 ml
3 til 5 ml
81 Steder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11886903
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse polypropylenkasser med gitterindsatser til opbevaring ved ultralav temperatur. Fisherbrand™ Kryobokse af polypropylen er ideelle til prøveopbevaring og -transport.
  • Autoklaverbar, temperaturbestandig fra -90 °C til+ 121 °C
  • Højkvalitets polypropylen
  • Fås i naturlige og forskellige farver
  • 81 pladser, 9 x 9 gitter, numerisk kodet
  • Robust hængsel med sikkert snap-on låg
  • Stabelbar for sikker transport
  • Drænhuller i bunden for dugvæsker
  • Aftagelige gitterindsatser
  • Kan også bruges til større beholdere ved at fjerne gitterindsatserne til prøveopbevaring og -transport.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Lukketype Snap-On Låg
Farve Rød
Materiale Polypropylen
Form Firkant
Type Cryo boks
Holder 3 til 5 ml
Inkluderer Stabelbar digital identifikation, gennemsigtigt låghængsel
Maks. Temperatur (metrisk) 121 °C
Min. Temperatur (metrisk) -90 °C
Mængde 5 Pakke
Længde (metrisk) 133 mm
Højde (metrisk) 75 mm
Vægt (metrisk) 0.8 kg