Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryobokse af polypropylen
Artikelnummer. 11856903 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Sort
Holder:
1 til 2 ml
3 til 5 ml
81 Steder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Holder Pakningsstørrelse
11856903 Blå 1 til 2 ml Pakke med 5
11896903 Grøn 3 til 5 ml Pakke med 5
11806913 Blå 3 til 5 ml Pakke med 5
11846903 Grøn 1 til 2 ml Pakke med 5
11856893 Neutral 1 til 2 ml Pakke med 5
11836903 Rød 1 til 2 ml Pakke med 5
11866903 Neutral 3 til 5 ml Pakke med 5
11886903 Rød 3 til 5 ml Pakke med 5
11826903 Gul 1 til 2 ml Pakke med 5
11876903 Gul 3 til 5 ml Pakke med 5
12972141 Sort 81 Steder Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11856903
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse polypropylenkasser med gitterindsatser til opbevaring ved ultralav temperatur. Fisherbrand™ Kryobokse af polypropylen er ideelle til prøveopbevaring og -transport.
  • Autoklaverbar, temperaturbestandig fra -90 °C til +121 °C
  • Polypropylen af høj kvalitet
  • Fås i naturlige og forskellige farver
  • 81 pladser, 9 x 9 gitter, numerisk kodet
  • Robust hængsel med sikker snap-on låg
  • Stablebar til sikker transport
  • Afløb i bunden for dugvæsker
  • Aftagelige gitterindsæt
  • Kan også bruges til større beholdere ved at fjerne gitterindsatserne til opbevaring og transport af prøver.
Bemærk: På grund af hængsel og låglås kan de ydre dimensioner variere en smule.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Lukketype Snap-On Låg
Farve Blå
Materiale Polypropylen
Form Firkant
Type Cryo boks
Holder 1 til 2 ml
Inkluderer Stabelbar digital identifikation, gennemsigtigt låghængsel
Maks. Temperatur (metrisk) 121 °C
Min. Temperatur (metrisk) -90 °C
Mængde 5 Pakke
Længde (metrisk) 133 mm
Højde (metrisk) 52 mm
Vægt (metrisk) 0.4 kg