Få mere at vide
Beschreibung
- Autoklaverbar, temperaturbestandig fra -90 °C til +121 °C
- Polypropylen af høj kvalitet
- Fås i naturlige og forskellige farver
- 81 pladser, 9 x 9 gitter, numerisk kodet
- Robust hængsel med sikker snap-on låg
- Stablebar til sikker transport
- Afløb i bunden for dugvæsker
- Aftagelige gitterindsæt
- Kan også bruges til større beholdere ved at fjerne gitterindsatserne til opbevaring og transport af prøver.
Bemærk: På grund af hængsel og låglås kan de ydre dimensioner variere en smule.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Lukketype | Snap-On Låg |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Firkant |
| Type | Cryo boks |
| Holder | 1 til 2 ml |
| Inkluderer | Stabelbar digital identifikation, gennemsigtigt låghængsel |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 121 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -90 °C |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?