Beskrivelse
- Autoklaverbar, temperaturbestandig fra -90 °C til +121 °C
- Polypropylen af høj kvalitet
- Fås i naturlige og forskellige farver
- 81 pladser, 9 x 9 gitter, numerisk kodet
- Robust hængsel med sikker snap-on låg
- Stablebar til sikker transport
- Afløb i bunden for dugvæsker
- Aftagelige gitterindsæt
- Kan også bruges til større beholdere ved at fjerne gitterindsatserne til opbevaring og transport af prøver.
Bemærk: På grund af hængsel og låglås kan de ydre dimensioner variere en smule.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Lukketype | Snap-On Låg |
| Farve | Grøn |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Firkant |
| Type | Cryo boks |
| Holder | 1 til 2 ml |
| Inkluderer | Stabelbar digital identifikation, gennemsigtigt låghængsel |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 121 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -90 °C |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?