Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryobokse af polypropylen
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Sort
Holder:
1 til 2 ml
3 til 5 ml
81 Steder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Autoklaverbar, temperaturbestandig fra -90 °C til+ 121 °C
- Højkvalitets polypropylen
- Fås i naturlige og forskellige farver
- 81 pladser, 9 x 9 gitter, numerisk kodet
- Robust hængsel med sikkert snap-on låg
- Stabelbar for sikker transport
- Drænhuller i bunden for dugvæsker
- Aftagelige gitterindsatser
- Kan også bruges til større beholdere ved at fjerne gitterindsatserne til prøveopbevaring og -transport.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Lukketype | Snap-On Låg |
| Farve | Blå |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Firkant |
| Type | Cryo boks |
| Holder | 3 til 5 ml |
| Inkluderer | Stabelbar digital identifikation, gennemsigtigt låghængsel |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 121 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -90 °C |
| Vis mere |