missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Masterflex™ Polypropylene Cross Connectors

Artikelnummer. 12725244
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (metrisk) Udvendig:
10 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
12725244 10 mm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12725244 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0629740
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Designed for quick and easy assembly without tools

  • Polypropylene cross connectors, 10mm
  • Barbed fittings are designed for quick and easy assembly without tools
  • Combine these simple and economical fittings with our flexible tubing for use in your low-pressure applications (generally less than 30psi)
  • Available in packs of 20

Tekniske data

Autoklaverbar Autoclavable
Materiale Polypropylene
Diameter (metrisk) Udvendig 10 mm
Samlet længde (metrisk) 50 mm
Emballagemængde 20 Fittings
Slangestørrelse 10mm ID.
Steriliseringsmetode Autoclave
Form Cross
Farve White
Produkttype Cross Connectors
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.