Få mere at vide
Cole-Parmer™ Polypropylen copolymer laboratoriebeholdere
Artikelnummer. 15237299 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15237299 2000 ml Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 15237299 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0672735
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1895.00 DKK
    1840.39 DKK / Pakke med 50
    Spare 54.61 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Tekniske data
Mængde 50 Pk.
Kapacitet (metrisk) 2000 ml
Farve Gennemskinnelig
Produkttype Lab container
Materiale PPCO
Engangs Engangsbrug
Højde (metrisk) 152.4 mm