Få mere at vide
Bel-Art™ Polypropylen Coplin farvningskrukke
Artikelnummer. 11828631 Shop alle SP Scienceware produkter
Slide Count:
5 eller 10
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11828631
Brand: Bel-Art™ 4858540
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
53 mm polypropylen skruelåg med flad top
Stor åbning for nem placering og fjernelse af objektglas.
  • Pletter 3x 1 in. (75x 25 mm) glider lodret
  • Indeholder fem enkelte slides eller 10 slides ryg mod ryg
  • Skruehætte reducerer lækager og fordampning
Specifikationer:
  • Damp kan autoklaveres til °121 C (250 °F)
  • Samlet højde: 4,5 cm. (114 mm)
  • Bunddiameter: 2,38 tommer. (59,7 mm)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bund form Rund
Kapacitet (metrisk) 322 cm3
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Materiale Polypropylen
Form Cylindrisk
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Type Farvningskrukke
Til brug med (applikation) For lettere placering og fjernelse af objektglas
Inkluderer 53 mm polypropylen flad-top skruelåg
Mængde Hver
Slide Count 5 eller 10
Højde (metrisk) 11.4 cm
Højde (engelsk) 4,5 tommer.
Diameter (engelsk) 2.375 tommer.
Diameter (metrisk) 5.96 cm