Få mere at vide
JG Finneran Associates™ Polypropylen bekvemmelighedspakke med skalhætteglas
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Ravgul |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Inkluderer | Clear Shell Vial og koniske snappropper |