Få mere at vide
Buerkle™ Polypropylen reducerende slangeforbindelser
Artikelnummer. 10642482 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Til brug med:
4 til 8/12 til 16 mm slange
4 til 8/8 til 12 mm slange
8 til 12/12 til 16 mm slange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med Pakningsstørrelse
10642482 4 til 8/8 til 12 mm slange Pakke med 10
10630143 4 til 8/12 til 16 mm slange -
10739792 8 til 12/12 til 16 mm slange Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10642482 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 87030408
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Bruge Buerkle™ Polypropylen reducerende slangeforbindelser til at lave forbindelser mellem større og mindre slanger.
  • Polypropylen
  • Steriliserbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EU fødevarer, RoHS
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Til brug med 4 til 8/8 til 12 mm slange
Emballagemængde 10/Pk.; 10/Skala
Farve Hvid
Produkttype Reduktionsslangeforbindelse