Få mere at vide
Buerkle™ Slangetilslutningsboks af polypropylen
Produktkod. 10065150 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Inkluderer:
56 slangeforbindelser
Förpackningsstorlek:
Hver
Produktkod. Inkluderer Förpackningsstorlek
10065150 56 slangeforbindelser Hver
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10065150 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 87151000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    597.00 DKK
    590.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.32 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Find den passende slangeforbindelse, du søger i denne Buerkle™ Slangetilslutningsboks af polypropylen. Inkluderet er PP Straight, Universal, T-type, Y-type, L-type, reduktionsadaptere og to af hver størrelse slangestik.
  • 68 Slangetilslutninger
  • Polypropylen
  • Splintfri
  • Klarhed
To af hver i størrelserne 4, 6, 8, 10, 12 og 14 mm
  • Lige slangetilslutning
  • T slangetilslutning
  • Y slangeforbindelse
  • X slangestik
  • Vinkelslangetilslutning
af hver til slanger fra 4-17 mm
  • Universal slangeforbindelse
To af hver i størrelserne 4-8, 4-12 og 8-12 mm
  • Reduktionsslangetilslutning
  • PP, brudsikker og gennemsigtig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certificeringer/compliance EU fødevarer
Autoklaverbar Autoclavable
Materiale Polypropylen
Emballagemængde 5/Skala, 68/Sæt
Bredde (metrisk) 18.5 mm
Bredde (engelsk) 0.73 in.
Højde (metrisk) 4.5 mm
Højde (engelsk) 0.18 in.
Inkluderer 56 slangeforbindelser
Farve Klarhed
Produkttype Slangeforbindelsessæt
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.