Få mere at vide
Masterflex™ Antimicrobial Polypropylene Barbed Fittings
Til brug med:
1/2 tomme slange-ID
1/4 tommer slange ID
1/4 tommer slange-ID
1/8 tommer rør-ID
3/16 tommer rør-ID
3/8 tommer rør-ID
3/8 tommer slange ID
Port størrelse:
1,68 mm åbning
2,9 mm åbning
3,43 mm åbning
3,56 mm åbning
6,22 mm åbning
6,35 mm åbning
9,1 mm åbning
Form:
Lige
Lille
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
- Prevents the growth of bacteria, fungi, mold and mildew
- Meets EPA standards
- NSF 51, 61 and FDA compliant
- Silver protection is not temperature sensitive and remains effective over time
- Silver treatment will not contaminate your sample
- Slip flexible tubing or hose onto barb to create a seal that typically holds pressures up to 30 psi (2 bar)
- Manufactured from polypropylene
- Sterilization method of ethylene oxide (ETO) or gamma
- Available in straight and Y shape configurations
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | 1/4 tommer slange ID |
| Emballagemængde | Pakke med 10 stk. |
| Modstandsegenskaber | Microbial growth |
| Port størrelse | 3,56 mm åbning |
| Steriliseringsmetode | Ethylenoxid, Gamma |
| Bredde (metrisk) | 8 mm |
| Form | Lige |
| Farve | Lyseblå |
| Maksimalt tryk | 30 psi (2 bar) |
| Vis mere |