Få mere at vide
Cytiva M6 Han rørforbindelser
Shop alle Cytiva produkter
Forbindelser:
M6 Han
Pakningsstørrelse:
10 sæt
Beskrivelse
For at forhindre luft i at trænge ind i en kromatografisystempumpe, skal slangeforbindelserne ved pumpen og indløbene være tætte og sikre.
- Hankonnektor, flangeløs
- Hanstik: ID 3,3 mm
- Han endebeslag: ID 2mm
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rørforbindelse |
| Forbindelser | M6 Han |
| Materiale | Polypropylen |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3.3 mm |
| Til brug med (udstyr) | Kromatografipumpesystemer, slanger |