Få mere at vide
Kartell™ Koniske Erlenmeyer-kolber af polypropylen
Kapacitet (metrisk):
125 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 4
Beskrivelse
Gennemskinnelig i designet, så man nemt kan se blandingen. Kartell™ Polypropylen koniske Erlenmeyer-kolber er en simpel kolbe, der har en række anvendelsesmuligheder inden for både kemi og biologi.
- Til almindelig laboratoriebrug
- Forsynet med standardiseret hals
- Autoklaverbar
- Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Gradueringer | 25 mL |
| Hals stil | 14/23 NS |
| nr. pr. pakke | 20 |
| Form | Konisk |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Ja |